Learn More
3'-Aminoacetofenona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11484144
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11484144 250 g 250 g
11474144 50 g 50 g
11464144 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11484144 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12503.30
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 99-03-6 | C8H9NO | 135.17 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 99-03-6
Fórmula molecular C8H9NO
Peso molecular (g/mol) 135.17
Número MDL MFCD00007796
Clave InChI CKQHAYFOPRIUOM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3'-aminoacetophenone, 1-3-aminophenyl ethanone, m-aminoacetophenone, 3-aminoacetophenone, 3-acetylaniline, m-acetylaniline, ethanone, 1-3-aminophenyl, 1-3-aminophenyl ethan-1-one, m-aminoacetylbenzene, acetophenone, 3'-amino
PubChem CID 7417
Nombre IUPAC 1-(3-aminofenil)etanona
SMILES CC(=O)C1=CC=CC(N)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3'-Aminoacetophenone
Punto de fusión 94°C to 98°C
Punto de ebullición 289°C to 291°C
Cantidad 250 g
Beilstein 386009
Índice Merck 14,413
Formula Weight (peso de la fórmula) 135.17
Porcentaje de pureza 97%