Learn More
2-Etil-4-metil-1,3-dioxolano, cis + trans, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10473775 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10473775 100 g Glass bottle 100 g
10502761 5 g Glass bottle 5 g
10104080 25 g Glass bottle 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10473775 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 160771000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 99-03-6
Fórmula molecular C8H9NO
Peso molecular (g/mol) 135.17
Número MDL MFCD00007796
Clave InChI CKQHAYFOPRIUOM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3'-aminoacetophenone, 1-3-aminophenyl ethanone, m-aminoacetophenone, 3-aminoacetophenone, 3-acetylaniline, m-acetylaniline, ethanone, 1-3-aminophenyl, 1-3-aminophenyl ethan-1-one, m-aminoacetylbenzene, acetophenone, 3'-amino
PubChem CID 7417
Nombre IUPAC 1-(3-aminophenyl)ethan-1-one
SMILES CC(=O)C1=CC=CC(N)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3';-Aminoacetophenone
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Glass bottle
Fórmula lineal H2NC6H4COCH3
Cantidad 100 g
Beilstein 14, 45
Índice Merck 14, 413
Formula Weight (peso de la fórmula) 135.17