Learn More
3-Amino-N-(Terbutilbencenosulfonamida, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 3-Amino-N-(Tertbutylbenzenesulfonamide) |
| CAS | 608523-94-0 |
| Fórmula molecular | C10H16N2O2S |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H16N2O2S/c1-10(2,3)12-15(13,14)9-6-4-5-8(11)7-9/h4-7,12H,11H2,1-3H3 |
| SMILES | CC(C)(C)NS(=O)(=O)C1=CC=CC(=C1)N |
| Nombre IUPAC | 3-amino-N-terc-butilbencenosulfonamida |
| Peso molecular (g/mol) | 228.31 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 228.0932 |