Learn More
3-Amino Lidocaína, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Amino Lidocaine |
| CAS | 39942-50-2 |
| Fórmula molecular | C14H23N3O |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | N-(3-Amino-2,6-dimethylphenyl)-2-(diethylamino)acetamide, 2-Diethylamino-3'-amino-2',6'-acetoxylidide, NSC 34019 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H23N3O/c1-5-17(6-2)9-13(18)16-14-10(3)7-8-12(15)11(14)4/h7-8H,5-6,9,15H2,1-4H3,(H,16,18) |
| SMILES | CCN(CC)CC(=O)Nc1c(C)ccc(N)c1C |
| Nombre IUPAC | N-(3-amino-2,6-dimetilfenil)-2-(dietilamino)acetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 249.35 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 249.1841 |