Learn More
3-amino-L-tirosina (grado técnico), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Amino-L-tyrosine |
| CAS | 300-34-5 |
| Fórmula molecular | C9 H12 N2 O3 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 3-Amino-L-tyrosine, 3-Aminotyrosine, L-3-Aminotyrosine, m-Amino-L-tyrosine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H12N2O3/c10-6-3-5(1-2-8(6)12)4-7(11)9(13)14/h1-3,7,12H,4,10-11H2,(H,13,14)/t7-/m0/s1 |
| SMILES | C([C@@H](C(O)=O)N)C1=CC(N)=C(O)C=C1 |
| Nombre IUPAC | Ácido (S)-2-amino-3-(3-amino-4-hidroxifenil)propanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 196.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 196.08 |