Learn More
3-amino-L-tirosina (grado técnico), TRC
Código de producto. 30336302
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30336302 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30336302 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA632010100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Nombre del producto químico o material 3-Amino-L-tyrosine
CAS 300-34-5
Fórmula molecular C9 H12 N2 O3
Cantidad 100 mg
Sinónimo 3-Amino-L-tyrosine, 3-Aminotyrosine, L-3-Aminotyrosine, m-Amino-L-tyrosine
Fórmula InChI InChI=1S/C9H12N2O3/c10-6-3-5(1-2-8(6)12)4-7(11)9(13)14/h1-3,7,12H,4,10-11H2,(H,13,14)/t7-/m0/s1
SMILES C([C@@H](C(O)=O)N)C1=CC(N)=C(O)C=C1
Nombre IUPAC Ácido (S)-2-amino-3-(3-amino-4-hidroxifenil)propanoico
Peso molecular (g/mol) 196.2
Formula Weight (peso de la fórmula) 196.08
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.