Learn More
(±)-3-Amino-iso-butírico-2,3,3-d3 Ácido, TRC
Código de producto. 30179799
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
2 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30179799 2 mg 2 miligramos
30180430 10 mg 10 miligramos
30180097 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30179799 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA6030442MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1219803-65-2
Fórmula molecular C4 D3 H6 N O2
Peso molecular (g/mol) 106.14
Sinónimo 3-Amino-2-methylpropanoic-2,3,3-d3 acid, 3-Amino-2-methylpropanoic acid-d3, 3-Amino-2-methylpropanoic acid 2,3,3-D3, 3-Amino-2-methylpropionic acid-d3, β-Aminoisobutyric acid-d3, 2-Methyl-β-alanine-2,3,3-d3
Nombre IUPAC 3-amino-2,3,3-trideuterio-2-ácido metilpropanoico
SMILES [2H]C([2H])(N)C([2H])(C)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (±)-3-Amino-iso-butyric-2,3,3-d3 Acid
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 2 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C4H9NO2/c1-3(2-5)4(6)7/h3H,2,5H2,1H3,(H,6,7)/i2D2,3D
Formula Weight (peso de la fórmula) 106.0822
Porcentaje de pureza >95%