Learn More
3-Amino-imidazo[1,2-a]piridina, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 3-Amino-imidazo[1,2-a]pyridine |
| CAS | 28036-33-1 |
| Fórmula molecular | C7H7N3 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | Imidazo[1,2-a]pyridin-3-amine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H7N3/c8-6-5-9-7-3-1-2-4-10(6)7/h1-5H,8H2 |
| SMILES | Nc1cnc2ccccn12 |
| Nombre IUPAC | imidazo[1,2-a]piridin-3-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 133.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 133.064 |