Learn More
3-Amino-imidazo[1,2-a]piridina, TRC
Código de producto. 30322087
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30322087 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30322087 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA611725250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Amino-imidazo[1,2-a]pyridine
CAS 28036-33-1
Fórmula molecular C7H7N3
Cantidad 250 mg
Sinónimo Imidazo[1,2-a]pyridin-3-amine
Fórmula InChI InChI=1S/C7H7N3/c8-6-5-9-7-3-1-2-4-10(6)7/h1-5H,8H2
SMILES Nc1cnc2ccccn12
Nombre IUPAC imidazo[1,2-a]pyridin-3-amine
Peso molecular (g/mol) 133.15
Formula Weight (peso de la fórmula) 133.064