Learn More
3-Amino-9-etilcarbazol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11379769
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11379769 25 g 25 g
11389769 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11379769 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22529.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    78.30€
    70.65€ / 25 g
    Ahorro 7.65€
    9% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 132-32-1 | C14H14N2 | 210.28 g/mol
Peroxidase substrate for immunoblotting and immunohistochemical staining procedures
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 132-32-1
Fórmula molecular C14H14N2
Peso molecular (g/mol) 210.28
Número MDL MFCD00004964
Clave InChI OXEUETBFKVCRNP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-amino-9-ethylcarbazole, 9-ethyl-9h-carbazol-3-amine, 3-amino-n-ethylcarbazole, 9h-carbazol-3-amine, 9-ethyl, carbazole, 3-amino-9-ethyl, 9-ethylcarbazol-3-ylamine, unii-8q2bg27jbu, 9-ethylcarbazole-3-ylamine, 8q2bg27jbu, 9-ethyl-9h-carbazol-3-ylamine
PubChem CID 8588
Nombre IUPAC 9-etilcarbazol-3-amina
SMILES CCN1C2=C(C=C(C=C2)N)C3=CC=CC=C31
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Amino-9-ethylcarbazole
Punto de fusión 98°C to 100°C
Olor Odorless
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 210.28
Porcentaje de pureza 95%
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Amino-9-ethylcarbazole
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H350-Puede provocar cáncer.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-Amino-9-ethylcarbazole