Learn More
3-Amino-9-etilcarbazol, 90 %, técnol., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10781745 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 GR
25 GR
5 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10781745 100 g Frasco de vidrio 100 GR
10716351 5 g Frasco de vidrio 5 GR
10486970 25 g Frasco de vidrio 25 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10781745 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 147871000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 132-32-1 | C14H14N2 | 210.28 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 132-32-1
Fórmula molecular C14H14N2
Peso molecular (g/mol) 210.28
Número MDL MFCD00004964
Clave InChI OXEUETBFKVCRNP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-amino-9-ethylcarbazole, 9-ethyl-9h-carbazol-3-amine, 3-amino-n-ethylcarbazole, 9h-carbazol-3-amine, 9-ethyl, carbazole, 3-amino-9-ethyl, 9-ethylcarbazol-3-ylamine, unii-8q2bg27jbu, 9-ethylcarbazole-3-ylamine, 8q2bg27jbu, 9-ethyl-9h-carbazol-3-ylamine
PubChem CID 8588
Nombre IUPAC 9-etilcarbazol-3-amina
SMILES CCN1C2=C(C=C(C=C2)N)C3=CC=CC=C31
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Amino-9-ethylcarbazole
% mín. CAS 88.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 98.0°C to 100.0°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 88% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 100 g
Beilstein 22, IV, 4936
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble.
Formula Weight (peso de la fórmula) 210.28
Porcentaje de pureza 90%
Grado Técnico
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Amino-9-ethylcarbazole
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H350-Puede provocar cáncer.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.