Learn More
3-Amino-8-metilimidazo[1,2-a]piridina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Amino-8-methylimidazo[1,2-a]pyridine |
| CAS | 68739-11-7 |
| Fórmula molecular | C8 H9 N3 |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H9N3/c1-6-3-2-4-11-7(9)5-10-8(6)11/h2-5H,9H2,1H3 |
| SMILES | Cc1cccn2c(N)cnc12 |
| Nombre IUPAC | 8-metilimidazo[1,2-a]piridin-3-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 147.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 147.0796 |