Learn More
3-amino-6-cianopiridazina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-amino-6-cyanopyridazine |
| CAS | 340759-46-8 |
| Fórmula molecular | C5 H4 N4 |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H4N4/c6-3-4-1-2-5(7)9-8-4/h1-2H,(H2,7,9) |
| SMILES | N=C1NN=C(C=C1)C#N |
| Nombre IUPAC | 6-imino-1H-piridazina-3-carbonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 120.112 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 120.0436 |