Learn More
3-amino-6-cloropiridazina, TRC
Código de producto. 30317127
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30317127 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30317127 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA6035111G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 13-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Amino-6-chloropyridazine
CAS 5469-69-2
Fórmula molecular C4 H4 Cl N3
Cantidad 1 g
Sinónimo Risdiplam Impurity 7
Fórmula InChI InChI=1S/C4H4ClN3/c5-3-1-2-4(6)8-7-3/h1-2H,(H2,6,8)
SMILES Nc1ccc(Cl)nn1
Nombre IUPAC 6-chloropyridazin-3-amine
Peso molecular (g/mol) 129.55
Formula Weight (peso de la fórmula) 129.0094