Learn More
3-Amino-6-cloropiridazina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11499482
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11499482 5 g 5 g
11489482 1 g 1 g
11409492 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11499482 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10185.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 5469-69-2 | C4H4ClN3 | 129.55 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5469-69-2
Fórmula molecular C4H4ClN3
Peso molecular (g/mol) 129.55
Número MDL MFCD00051506
Clave InChI DTXVKPOKPFWSFF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-amino-6-chloropyridazine, 3-pyridazinamine, 6-chloro, 6-chloro-3-pyridazinamine, 6-amino-3-chloropyridazine, 6-chloro-3-aminopyridazine, 6-chloropyridazin-3-ylamine, 6-chloro-pyridazin-3-ylamine, unii-ijs443slzg, 3-chloro-6-pyridazinamine, 6-chloro-3-pyridazinylamine
PubChem CID 21643
Nombre IUPAC 6-cloropiridazin-3-amina
SMILES NC1=CC=C(Cl)N=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Amino-6-chloropyridazine
Punto de fusión ∼218°C (decomposition)
Cantidad 5 g
Beilstein 110918
Formula Weight (peso de la fórmula) 129.55
Porcentaje de pureza 98%