Learn More
3-Amino-6-cloro-5-metoxipiridina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Amino-6-chloro-5-methoxypyridine |
| Cantidad | 1 g |
| Beilstein | 15026636 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 158.59 |
| Porcentaje de pureza | 97% |
| Forma física | Sólido |