Learn More
3-Amino-6-cloro-4-picolina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10622613 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10622613 1 g Frasco de vidrio 1 g
11926321 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10622613 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 360990010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 66909-38-4 | C6H7ClN2 | 142.59 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 66909-38-4
Fórmula molecular C6H7ClN2
Peso molecular (g/mol) 142.59
Clave InChI PLSMBLIGZJWLEJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-amino-6-chloro-4-picoline, 5-amino-2-chloro-4-methylpyridine, 5-amino-2-chloro-4-picoline, 3-amino-6-chloro-4-methyl-pyridine, 3-pyridinamine, 6-chloro-4-methyl, pubchem6206, 6-chloro-4-methyl-3-pyridinamine, 6-chloro-4-methyl-3-pyridylamine, 3-amino-6-chloro-4-methylpyridine, 6-chloro-4-methyl-3-pyridineamine
PubChem CID 2734425
Nombre IUPAC 6-cloro-4-metilpiridin-3-amina
SMILES CC1=CC(=NC=C1N)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Amino-6-chloro-4-picoline
Punto de fusión 69.0°C to 73.0°C
Color De burdeos a marrón
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.59
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Amino-6-chloro-4-picoline
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.