Learn More
3-amino-6-cloro-4-fenilcarboestirilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Amino-6-chloro-4-phenylcarbostyril |
| CAS | 5220-83-7 |
| Fórmula molecular | C15 H11 Cl N2 O |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 3-Amino-6-chloro-4-phenyl-carbostyril, 3-Amino-6-chloro-4-phenyl-2-quinolinone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H11ClN2O/c16-10-6-7-12-11(8-10)13(14(17)15(19)18-12)9-4-2-1-3-5-9/h1-8H,17H2,(H,18,19) |
| SMILES | NC1=C(c2ccccc2)c3cc(Cl)ccc3NC1=O |
| Nombre IUPAC | 3-amino-6-cloro-4-fenil-1H-quinolin-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 270.71 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 270.056 |