Learn More
3-Amino-6-cloro-4-(4-piridinil)-2-quinolinona Hidrazona, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 3-Amino-6-chloro-4-(4-pyridinyl)-2-quinolinone Hydrazone |
| CAS | 1346606-48-1 |
| Fórmula molecular | C14H12ClN5 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 6-Chloro-2-hydrazinyl-4-phenyl-3-quinolinamine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H13ClN4/c16-10-6-7-12-11(8-10)13(9-4-2-1-3-5-9)14(17)15(19-12)20-18/h1-8H,17-18H2,(H,19,20) |
| SMILES | NNc1nc2ccc(Cl)cc2c(c1N)c3ccccc3 |
| Nombre IUPAC | 6-cloro-2-hidrazinil-4-fenilquinolin-3-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 284.74 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 284.0829 |