Learn More
3-Amino-6-cloro-2-metilpiridina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15408018
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15408018 5 g 5 g
15498008 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15408018 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H61465.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 164666-68-6
Fórmula molecular C6H7ClN2
Peso molecular (g/mol) 142.586
Número MDL MFCD03095220
Clave InChI QVCIIOZINFCMDJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-amino-6-chloro-2-picoline, 3-amino-6-chloro-2-methylpyridine, 5-amino-2-chloro-6-methylpyridine, 5-amino-2-chloro-6-picoline, 6-chloro-2-methyl-pyridin-3-ylamine, 3-pyridinamine, 6-chloro-2-methyl, 6-chloro-2-methyl-3-pyridylamine, 6-chloro-2-methyl-3-pyridinamine, 2-chloro-5-amino-6-methylpyridine, pubchem1246
PubChem CID 7009500
Nombre IUPAC 6-cloro-2-metilpiridin-3-amina
SMILES CC1=C(C=CC(=N1)Cl)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Amino-6-chloro-2-methylpyridine
Color Amarillo
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.59
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Sólido