Learn More
3-amino-6-bromo-4-(piridin-2-il)quinolin-2(1H)-ona, Mikromol™
Código de producto. 17910616
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
17910616 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 17910616 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0064.04
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
3-amino-6-bromo-4-(piridin-2-il)quinolin-2(1H)-ona
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Amino-6-bromo-4-(pyridin-2-yl)quinolin-2(1H)-one
CAS 77616-97-8
Nombres de analitos o componentes 3-Amino-6-bromo-4-(pyridin-2-yl)quinolin-2(1H)-one
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C14 H10 Br N3 O
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 3-Amino-6-bromo-4-(pyridin-2-yl)quinolin-2(1H)-one, Bromazepam Imp. D (EP), Bromazepam Impurity D
Fórmula InChI InChI=1S/C14H10BrN3O/c15-8-4-5-10-9(7-8)12(13(16)14(19)18-10)11-3-1-2-6-17-11/h1-7H,16H2,(H,18,19)
SMILES NC1=C(c2ccccn2)c3cc(Br)ccc3NC1=O
Nombre IUPAC 3-amino-6-bromo-4-piridin-2-il-1H-quinolin-2-ona
Peso molecular (g/mol) 316.15
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 315.0007 g/mol