Learn More
3-Amino-6-bromo-4-(2-piridinil)-2(1H)-quinolinona(> 90%), CTR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Amino-6-bromo-4-(pyridin-2-yl)quinolin-2(1H)-one |
| CAS | 77616-97-8 |
| Fórmula molecular | C14 H10 Br N3 O |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 3-Amino-6-bromo-4-(pyridin-2-yl)quinolin-2(1H)-one, Bromazepam Imp. D (EP) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H10BrN3O/c15-8-4-5-10-9(7-8)12(13(16)14(19)18-10)11-3-1-2-6-17-11/h1-7H,16H2,(H,18,19) |
| SMILES | NC1=C(c2ccccn2)c3cc(Br)ccc3NC1=O |
| Nombre IUPAC | 3-amino-6-bromo-4-piridin-2-il-1H-quinolin-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 316.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 315.0007 |