Learn More
3-Amino-6-bromo-1H-indazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15437007
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15437007 10 g 10 g
15427007 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15437007 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H34095.09
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 404827-77-6 | C7H6BrN3 | 212.05 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 404827-77-6
Fórmula molecular C7H6BrN3
Peso molecular (g/mol) 212.05
Número MDL MFCD05665872
Clave InChI WLDHNAMVDBASAW-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2786631
Nombre IUPAC 6-bromo-1H-indazol-3-amina
SMILES C1=CC2=C(C=C1Br)NN=C2N
Specifications
Nombre del producto químico o material 3-Amino-6-bromo-1H-indazole
Punto de fusión 227°C to 230°C
Cantidad 10 g
Sinónimo 3-amino-6-bromo-1h-indazole, 6-bromo-1h-indazol-3-ylamine, 1h-indazol-3-amine, 6-bromo, 6-bromo-1h-indazole-3-amine, pubchem17937, acmc-209jef, 6-bromo-3-amino-1h-indazole, 1h-indazol-3-amine,6-bromo, 3-amino-6-bromoindazole, 6-bromo-1h-indazole-3-ylamine
Formula Weight (peso de la fórmula) 212.05
Porcentaje de pureza 97%