Learn More
Ácido 3-amino-5-(trifluorometil)benzoico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11366549
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11366549 5 g 5 g
11356549 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11366549 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26169.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 328-68-7 | C8H6F3NO2 | 205.14 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 328-68-7
Fórmula molecular C8H6F3NO2
Peso molecular (g/mol) 205.14
Número MDL MFCD00236641
Clave InChI WBTHOSZMTIPJLR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-amino-5-trifluoromethyl benzoic acid, 3-amino-5-trifluoromethyl benzoicacid, 5-amino-3-trifluoromethyl benzoic acid, benzoic acid, 3-amino-5-trifluoromethyl, pubchem1359, acmc-209xwk, ksc495q1r, 3-amino-5-carboxybenzotrifluoride, buttpark 25\01-23, 3-carboxy-5-trifluoromethyl aniline
PubChem CID 609556
Nombre IUPAC ácido 3-amino-5-(trifluorometil)benzoico
SMILES NC1=CC(=CC(=C1)C(F)(F)F)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Amino-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Punto de fusión 142°C to 146°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 205.14
Porcentaje de pureza 97%