Learn More
3-Amino-5-terc-butilisoxazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11498947
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11498947 25 g 25 g
11488947 5 g 5 g
11408957 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11498947 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20567.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 55809-36-4 | C7H12N2O | 140.186 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 55809-36-4
Fórmula molecular C7H12N2O
Peso molecular (g/mol) 140.186
Número MDL MFCD00055620
Clave InChI GGXGVZJHUKEJHO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-amino-5-tert-butylisoxazole, 5-tert-butylisoxazol-3-amine, 3-amino-5-t-butylisoxazole, 5-tert-butyl isoxazol-3-amine, 3-isoxazolamine, 5-1,1-dimethylethyl, 3-amino-5-tertbutylisoxazole, 5-tert-butyl-isoxazol-3-ylamine, 3-amino-5-tert-butyl isoxazole, 5-tert-butyl isoxazole-3-ylamine
PubChem CID 171473
Nombre IUPAC 5-terc-Butil-1,2-oxazol-3-amina
SMILES CC(C)(C)C1=CC(=NO1)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Amino-5-tert-butylisoxazole
Punto de fusión 110°C to 113°C
Cantidad 25 g
Beilstein 1100990
Formula Weight (peso de la fórmula) 140.19
Porcentaje de pureza 97%