Learn More
3-Amino-5-(terc-butilo)tiofeno-2-carboxamida, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10572012
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10572012 1 g 1 g
10364522 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10572012 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor GK00992DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
CAS 175137-04-9
Fórmula molecular C9H14N2OS
Peso molecular (g/mol) 198.28
Número MDL MFCD00068165
Clave InChI MKHZJBZWKNDDCN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-amino-5-tert-butyl thiophene-2-carboxamide, 3-amino-5-tert-butyl thiophene-2-carboxamid, 2-thiophenecarboxamide,3-amino-5-1,1-dimethylethyl, 3-amino-5-tert-butyl thiophene-2-carboximidic acid, pubchem13396, maybridge1_003717, 3-amino-5-t-butyl thiophene-2-carboxamide, 3-amino-5-tert-butyl-2-thiophenecarboxamide, 5-tert-butyl-3-aminothiophene-2-carboxamide, 3-amino-5-tert-buty thiophene-2-carboxamide
PubChem CID 2735293
Nombre IUPAC 3-amino-5-terc-butiltiofeno-2-carboxamida
SMILES CC(C)(C)C1=CC(N)=C(S1)C(N)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Amino-5-(tert-butyl)thiophene-2-carboxamide
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.29
Porcentaje de pureza 97%