Learn More
3-Amino-5-fenil-1H-pirazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11480613
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11480613 5 g 5 g
11470613 1 g 1 g
11490613 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11480613 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12701.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 08-09-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1572-10-7 | C9H9N3 | 159.192 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1572-10-7
Fórmula molecular C9H9N3
Peso molecular (g/mol) 159.192
Número MDL MFCD00191749
Clave InChI PWSZRRFDVPMZGM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-phenyl-1h-pyrazol-5-amine, 3-amino-5-phenylpyrazole, 5-amino-3-phenylpyrazole, 1h-pyrazol-3-amine, 5-phenyl, 5-phenyl-2h-pyrazol-3-amine, pyrazole, 5-amino-3-phenyl, 3-amino-5-phenyl-1h-pyrazole, 5-phenyl-2h-pyrazol-3-ylamine, 1h-pyrazol-5-amine, 3-phenyl, 5-phenyl-1h-pyrazol-3-ylamine
PubChem CID 136655
Nombre IUPAC 5-fenil-1H-pirazol-3-amina
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=CC(=NN2)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Amino-5-phenyl-1H-pyrazole
Punto de fusión 124°C to 128°C
Cantidad 5 g
Beilstein 4947
Formula Weight (peso de la fórmula) 159.19
Porcentaje de pureza 98%