Learn More
3-Amino-5-fenil-1,2,4-tiadiazol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15466377
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15466377 250 mg 250 miligramos
15446377 1 g 1 g
15456377 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15466377 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H33552.MD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 27182-54-3 | C8H7N3S | 177.225 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 27182-54-3
Fórmula molecular C8H7N3S
Peso molecular (g/mol) 177.225
Número MDL MFCD00159799
Clave InChI WOZDQVLZCXNJPY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-amino-5-phenyl-1,2,4-thiadiazole, 1,2,4-thiadiazol-3-amine, 5-phenyl, 5-phenyl-1,2,4-thiadiazol-3-yl-amine, 5-phenyl-1,2,4-thiadiazole-3-amine, #
PubChem CID 554203
Nombre IUPAC 5-fenil-1,2,4-tiadiazol-3-amina
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=NC(=NS2)N
Spezifikation
Nombre del producto químico o material 3-Amino-5-phenyl-1,2,4-thiadiazole
Punto de fusión 136°C to 137°C
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 177.23
Porcentaje de pureza 96%
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.