Learn More
Ácido 3-amino-5-nitrobenzoico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11474154
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11474154 25 g 25 g
11454154 1 g 1 g
11464154 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11474154 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12508.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 618-84-8 | C7H6N2O4 | 182.135 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 618-84-8
Fórmula molecular C7H6N2O4
Peso molecular (g/mol) 182.135
Número MDL MFCD00017025
Clave InChI ZNVHAQRPXAQKRU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-amino-5-nitrobenzoic acid, 3-amino-5-nitro-benzoic acid, benzoic acid, 3-amino-5-nitro, 3-amino-5-nitrobenzoicacid, 5-amino-3-nitrobenzoic acid, acmc-20ana2, 3-nitro-5-aminobenzoic acid, 5-nitro-3-aminobenzoic acid, benzoic acid,3-amino-5-nitro, 3-amino-5-nitrobenzoic acid 1g
PubChem CID 239342
SMILES C1=C(C=C(C=C1N)[N+](=O)[O-])C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Amino-5-nitrobenzoic acid
Punto de fusión 214°C to 218°C
Cantidad 25 g
Beilstein 1457935
Sensibilidad Hygroscopic
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.14
Porcentaje de pureza 98%