Learn More
3-Amino-5-nitro-o-toluamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Amino-2-methyl-5-nitrobenzamide |
| CAS | 3572-44-9 |
| Fórmula molecular | C8 H9 N3 O3 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | o-Toluamide, 3-amino-5-nitro- (6CI,7CI,8CI), 3-Amino-2-methyl-5-nitrobenzamide, 3-Amino-5-nitro-o-toluamide, Anot |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H9N3O3/c1-4-6(8(10)12)2-5(11(13)14)3-7(4)9/h2-3H,9H2,1H3,(H2,10,12) |
| SMILES | Cc1c(N)cc(cc1C(=O)N)[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | 3-amino-2-metil-5-nitrobenzamida |
| Peso molecular (g/mol) | 195.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 195.0644 |