Learn More
3-Amino-5-metiltio-1H-pirazol-4-carbonitrilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15417525
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15417525 1 g 1 g
11416400 5 g 5 g
11426400 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15417525 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20991.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 72760-85-1 | Molecular Formula: C5H6N4S | Molecular Weight: 154.191 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 72760-85-1
Fórmula molecular C5H6N4S
Peso molecular (g/mol) 154.191
Número MDL MFCD00052745
Clave InChI IUVUVQGOSHLPJV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-amino-5-methylthio-1h-pyrazole-4-carbonitrile, 3-amino-5-methylthio pyrazole-4-carbonitrile, 3-amino-4-cyano-5-methylthiopyrazole, 5-amino-3-methylsulfanyl-1h-pyrazole-4-carbonitrile, 5-amino-3-methylthiopyrazole-4-carbonitrile, 1h-pyrazole-4-carbonitrile,3-amino-5-methylthio, 5-amino-3-methylthio-1h-pyrazole-4-carbonitrile, 3-amino-5-methylsulfanyl-1h-pyrazole-4-carbonitrile, 3-amino-5-methylsulfanyl-2h-pyrazole-4-carbonitrile
PubChem CID 736200
Nombre IUPAC 5-Amino-3-metilsulfanil-1H-pirazol-4-carbonitrilo
SMILES CSC1=NNC(=C1C#N)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Amino-5-methylthio-1H-pyrazole-4-carbonitrile
Punto de fusión 148°C to 150°C
Cantidad 1 g
Número UN UN3439
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.19
Porcentaje de pureza 97%
RU– Solo para uso en investigación