Learn More
3-Amino-5-metil-1H-pirazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11424753
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11424753 25 g 25 g
11414753 5 g 5 g
11339519 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11424753 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11642.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 31230-17-8 | C4H7N3 | 97.121 g/mol
3-Amino-5-methyl-1H-pyrazole was employed as beta-sheet template to investigate its interaction with ferrocenoyl-dipeptides. It is also used in the synthesis of 4-aryl-3,7,7-trimethyl-2,4,6,7,8,9-hexahydropyrazolo[3,4-b]quinolin-5-ones. It can react with 4-Ethoxymethylene-2-phenyl-4H-oxazol-5-one to get N-(2-Methyl-7-oxo-4,7-dihydro-pyrazolo[1,5-a]pyrimidin-6-yl)-benzamide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 3-amino-5-metil-1H-pirazol se utilizó como plantilla de lámina beta para investigar su interacción con los ferrocenoil-dipéptidos. También se utiliza en la síntesis de 4-aril-3,7,7-trimetil-2,4,6,7,8,9-hexahidropirazolo[3,4-b]quinolin-5-onas. Puede reaccionar con la 4-etoximetileno-2-fenil-4H-oxazol-5-ona para obtener N-(2-metil-7-oxo-4,7-dihidro-pirazolo[1,5-a]pirimidin-6-il)-benzamida.
Solubilidad
Soluble en diclorometano y metanol.
Notas
Sensible al aire. Almacenar a - 20 °C. Almacenar en gas inerte seco, alejado de agentes oxidantes y del aire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 31230-17-8
Fórmula molecular C4H7N3
Peso molecular (g/mol) 97.121
Número MDL MFCD00075180
Clave InChI FYTLHYRDGXRYEY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-amino-5-methylpyrazole, 3-methyl-1h-pyrazol-5-amine, 1h-pyrazol-3-amine, 5-methyl, 5-amino-3-methylpyrazole, 3-amino-5-methyl-1h-pyrazole, 5-amino-3-methyl-1h-pyrazole, 5-methyl-2h-pyrazol-3-ylamine, 5-methyl-2h-pyrazol-3-amine, 5-methyl-1h-pyrazol-3-ylamine, 5-methylpyrazol-3-amine
PubChem CID 93146
Nombre IUPAC 5-metil-1H-pirazol-3-amina
SMILES CC1=CC(=NN1)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Amino-5-methyl-1H-pyrazole
Punto de fusión 42°C to 47°C
Punto de ebullición 212°C to 213°C (14 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 25 g
Beilstein 1904
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Soluble in Dichloromethane and Methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 97.12
Porcentaje de pureza 97%