Learn More
3-amino-5-mercapto-1,2,4-triazol, TRC
Código de producto. 30319822
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30319822 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30319822 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA61294510G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Amino-5-mercapto-1,2,4-triazole
CAS 16691-43-3
Fórmula molecular C2H4N4S
Cantidad 10 g
Sinónimo 3-Imino-5-thiourazole, 5-Amino-4H-1,2,4-triazole-3-thiol
Fórmula InChI InChI=1S/C2H4N4S/c3-1-4-2(7)6-5-1/h(H4,3,4,5,6,7)
SMILES NC1=NC(=S)NN1
Nombre IUPAC 5-amino-1,2-dihidro-1,2,4-triazol-3-tiona
Peso molecular (g/mol) 116.14
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.0157