Learn More
3-Amino-5-mercapto-1,2,4-triazole, 99%, ACROS Organics™
Código de producto. 10206120 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
50g; frasco de vidrio
Código de producto.
10206120 50g; frasco de vidrio
1 options
Código de producto. 10206120 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 161160500
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Amino-5-mercapto-1, 2, 4-triazole
Nombre de nota 99%
CAS 16691-43-3
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Color Blanco a beige
Pérdida por secado 1% max.
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Glass bottle
Fórmula molecular C2H4N4S
Número MDL MFCD00005231
Cantidad 50 g
Sinónimo 3-amino-5-mercapto-1,2,4-triazole, iminothiourazole, 3-imino-5-thiourazole, 3-amino-1h-1,2,4-triazole-5-thiol, 5-amino-4h-1,2,4-triazole-3-thiol, 3-amino-1,2,4-triazole-5-thiol, s-triazole-3-thiol, 5-amino, 3h-1,2,4-triazole-3-thione, 5-amino-1,2-dihydro, 5-amino-1,2-dihydro-3h-1,2,4-triazole-3-thione, unii-353f2d8l1z
Clave InChI WZUUZPAYWFIBDF-UHFFFAOYSA-N
SMILES NC1=NC(=S)NN1
Nombre IUPAC 5-amino-2,3-dihidro-1H-1,2,4-triazol-3-tiona
Peso molecular (g/mol) 116.14
PubChem CID 2723869
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.15
Porcentaje de pureza ≥98.5% (Acid), 98% (HPLC)
Forma física Crystalline Powder
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Amino-5-mercapto-1,2,4-triazole
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.