Learn More
Clorhidrato de 3-amino-5-isopropil-1H-pirazol, Thermo Scientific™
Código de producto. 15437997
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
15437997 250 mg 250 miligramos
15427997 1 g 1 g
2 options
Código de producto. 15437997
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H51110.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1347814-85-0
Fórmula molecular C6H12ClN3
Peso molecular (g/mol) 161.63
Número MDL MFCD11111023
Clave InChI JHGOPXUCCFVTPD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-amino-5-isopropyl-1h-pyrazole hydrochloride, 5-isopropyl-1h-pyrazol-3-amine hydrochloride
PubChem CID 53400808
Nombre IUPAC 5-propan-2-il-1H-pirazol-3-amina;clorhidrato
SMILES Cl.CC(C)C1=CC(N)=NN1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Amino-5-isopropyl-1H-pyrazole hydrochloride
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 161.6