Learn More
3-Amino-5-yodo-1H-indazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15427167
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15427167 5 g 5 g
15437167 250 mg 250 miligramos
15417167 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15427167 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H34227.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 88805-76-9 | C7H6IN3 | 259.05 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 88805-76-9
Fórmula molecular C7H6IN3
Peso molecular (g/mol) 259.05
Número MDL MFCD09261138
Clave InChI GBUVSJWTWOWRSL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-amino-5-iodo-1h-indazole, 1h-indazol-3-amine,5-iodo, 1h-indazol-3-amine, 5-iodo, 3-amino-5-iodoindazole, acmc-20f1u4, 5-iodo-1h-indazole-3-ylamine
PubChem CID 20135868
Nombre IUPAC 5-yodo-1H-indazol-3-amina
SMILES NC1=NNC2=CC=C(I)C=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Amino-5-iodo-1H-indazole
Punto de fusión 177°C to 179°C
Cantidad 5 g
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 259.05
Porcentaje de pureza 97%