Learn More
3-Amino-5-hidroxipirazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10688381
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10688381 25 g Frasco de vidrio 25 g
11941309 5 g Frasco de vidrio cada uno
10591681 5 g Frasco de vidrio 5 g
10107893 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10688381 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 271720250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-09-2026
Añadir a la cesta
CAS: 6126-22-3 | C3H5N3O | 99.09 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6126-22-3
Número MDL MFCD00022384
Clave InChI QZBGOTVBHYKUDS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-amino-5-hydroxypyrazole, 3-amino-1h-pyrazol-5-ol, 5-amino-1h-pyrazol-3-ol, 5-amino-1h-pyrazol-3 2h-one, 3-amino-1,2-dihydropyrazol-5-one, 5-aminopyrazol-3-ol, 5-amino-2h-pyrazol-3-ol, 3-pyrazolin-5-one, 3-amino, 5-amino-2,3-dihydro-1h-pyrazol-3-one, 1h-pyrazol-5-ol, 3-amino
PubChem CID 96221
Nombre IUPAC 5-amino-1,2-dihidropirazol-3-ona
SMILES C1=C(NNC1=O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Amino-5-hydroxypyrazole
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color Beige-marrón a beige-amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C3H5N3O
Cantidad 25 g
Beilstein 25, 3516
Peso molecular (g/mol) 99.093
Formula Weight (peso de la fórmula) 99.09
Porcentaje de pureza ≥97.5%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Amino-5-hydroxypyrazole
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.