Learn More
Clorhidrato de ácido 3-amino5hidroxibenzoico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10146433
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10146433 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10560554 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10146433 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MO07975DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 13-08-2026
Añadir a la cesta
CAS 14206-69-0
Fórmula molecular C7H8ClNO3
Peso molecular (g/mol) 189.60
Número MDL MFCD00043420
Clave InChI CXESTILCPSBCGQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-amino-5-hydroxybenzoic acid hydrochloride, ahba hydrochloride, 3-amino-5-hydroxybenzoic acid hcl, 3-amino-5-hydroxy-benzoic acid hydrochloride, benzoic acid, 3-amino-5-hydroxy-, hydrochloride, 3-amino-5-carboxyphenol hydrochloride, 3-carboxy-5-hydroxyanilne hydrochloride, 3-amino-5-hydroxybenzoic acid, chloride, 3-amino-5-hydroxybenzoicacidhydrochloride, 3-amino-5-hydroxybenzoic acid-hydrogen chloride 1/1
PubChem CID 24229779
Nombre IUPAC ácido 3-amino5hidroxibenzoico; clorhidrato
SMILES Cl.NC1=CC(O)=CC(=C1)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-amino-5-hydroxybenzoic acid hydrochloride hydrate
% mín. CAS 95.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 207.62
Porcentaje de pureza 95%