Learn More
3-Amino-5-hidroxi-1H-pirazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11410253
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11410253 5 g 5 g
11420253 25 g 25 g
11430253 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11410253 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11412.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 6126-22-3 | C3H5N3O | 99.093 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6126-22-3
Fórmula molecular C3H5N3O
Peso molecular (g/mol) 99.093
Número MDL MFCD00022384
Clave InChI QZBGOTVBHYKUDS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-amino-5-hydroxypyrazole, 3-amino-1h-pyrazol-5-ol, 5-amino-1h-pyrazol-3-ol, 5-amino-1h-pyrazol-3 2h-one, 3-amino-1,2-dihydropyrazol-5-one, 5-aminopyrazol-3-ol, 5-amino-2h-pyrazol-3-ol, 3-pyrazolin-5-one, 3-amino, 5-amino-2,3-dihydro-1h-pyrazol-3-one, 1h-pyrazol-5-ol, 3-amino
PubChem CID 96221
Nombre IUPAC 5-amino-1,2-dihidropirazol-3-ona
SMILES C1=C(NNC1=O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Amino-5-hydroxy-1H-pyrazole
Punto de fusión ∼210°C (decomposition)
Olor Odorless
Cantidad 5 g
Beilstein 507793
Formula Weight (peso de la fórmula) 99.09
Porcentaje de pureza 98%