Learn More
3-Amino-5-fluoropiridina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15487027
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15487027 5 g 5 g
15477027 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15487027 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H34111.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 210169-05-4
Fórmula molecular C5H5FN2
Peso molecular (g/mol) 112.107
Número MDL MFCD00234073
Clave InChI ZRORIJXOWXYPMO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-amino-5-fluoropyridine, 5-amino-3-fluoropyridine, 3-pyridinamine, 5-fluoro, 5-fluoro-3-pyridylamine, 5-fluoro-3-pyridinamine, 3-fluoro-5-aminopyridine, 5-fluoropyridin-3-ylamine, 3-amine-5-fluoro-pyridin, 3-amino-5-fluoro-pyridin, 3-amine-5-fluoro-pyridine
PubChem CID 574450
Nombre IUPAC 5-fluoropiridin-3-amina
SMILES C1=C(C=NC=C1F)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Amino-5-fluoropyridine
Punto de fusión 85°C to 89°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 112.11
Porcentaje de pureza 98%