Learn More
3-amino-5-etil-5-fenilimidazolidina-2,4-diona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Amino-5-ethyl-5-phenylimidazolidine-2,4-dione |
| CAS | 1139-11-3 |
| Fórmula molecular | C11H13N3O2 |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H13N3O2/c1-2-11(8-6-4-3-5-7-8)9(15)14(12)10(16)13-11/h3-7H,2,12H2,1H3,(H,13,16) |
| SMILES | CCC1(NC(=O)N(N)C1=O)c2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | 3-amino-5-etil-5-fenilimidazolidina-2,4-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 219.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 219.1008 |