Learn More
3-Amino-5-etil-1H-pirazol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10037839
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10037839 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
1 options
Código de producto. 10037839 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MAY00221DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-11-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Amino-5-ethyl-1H-pyrazole
CAS 1904-24-1
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C5H9N3
Número MDL MFCD08060982
Cantidad 1 g
Sinónimo 3-ethyl-1h-pyrazol-5-amine, 5-amino-3-ethyl-1h-pyrazole, 3-amino-5-ethylpyrazole, 3-amino-5-ethyl-1h-pyrazole, 5-ethyl-2h-pyrazol-3-ylamine, 1h-pyrazol-3-amine, 5-ethyl, 5-ethyl-2h-pyrazol-3-amine, ethyl-5-aminopyrazole, 3-amino-5-ethypyrazole, 1h-pyrazol-5-amine, 3-ethyl
Clave InChI AXDGPQLEVYSXNL-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCC1=CC(N)=NN1
Nombre IUPAC 5-etilo-1H-pirazol-3-amina
Peso molecular (g/mol) 111.15
PubChem CID 21991095
Formula Weight (peso de la fórmula) 111.15
Porcentaje de pureza 97%