Learn More
Éster metilídico del ácido 3-amino-5-cloro, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Amino-5-chloro Salicylic acid methyl ester |
| CAS | 5043-81-2 |
| Fórmula molecular | C8 H8 Cl N O3 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 3-Amino-5-chloro-2-hydroxy-benzoic Acid Methyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H8ClNO3/c1-13-8(12)5-2-4(9)3-6(10)7(5)11/h2-3,11H,10H2,1H3 |
| SMILES | COC(=O)c1cc(Cl)cc(N)c1O |
| Nombre IUPAC | metilo 3-amino-5-cloro-2-hidroxibenzoato |
| Peso molecular (g/mol) | 201.61 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 201.0193 |