Learn More
Ácido 3-amino-5-bromopiridina-2-carboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Amino-5-bromopyridine-2-carboxylic acid |
| CAS | 870997-85-6 |
| Fórmula molecular | C6H5BrN2O2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H5BrN2O2/c7-3-1-4(8)5(6(10)11)9-2-3/h1-2H,8H2,(H,10,11) |
| SMILES | Nc1cc(Br)cnc1C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 3-amino-5-bromopiridina-2-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 217.02 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 215.9534 |