Learn More
Ácido 3-amino-5-bromopiridina-2-carboxílico, TRC
Código de producto. 30323413
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30323413 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30323413 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA5949901G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Amino-5-bromopyridine-2-carboxylic acid
CAS 870997-85-6
Fórmula molecular C6H5BrN2O2
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H5BrN2O2/c7-3-1-4(8)5(6(10)11)9-2-3/h1-2H,8H2,(H,10,11)
SMILES Nc1cc(Br)cnc1C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido 3-amino-5-bromopiridina-2-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 217.02
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.9534