Learn More
3-Amino-5-bromobenzotrifluoruro, TRC
Código de producto. 30321677
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30321677 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30321677 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA60158525G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Bromo-5-(trifluoromethyl)aniline
CAS 54962-75-3
Fórmula molecular C7 H5 Br F3 N
Cantidad 25 g
Sinónimo Benzenamine, 3-bromo-5-(trifluoromethyl)-, 3-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzenamine, 3-Amino-5-bromo-1-trifluoromethylbenzene, 3-Amino-5-bromobenzotrifluoride, 3-Bromo-5-(trifluoromethyl)aniline, 3-Bromo-5-(trifluoromethyl)phenylamine
Fórmula InChI InChI=1S/C7H5BrF3N/c8-5-1-4(7(9,10)11)2-6(12)3-5/h1-3H,12H2
SMILES Nc1cc(Br)cc(c1)C(F)(F)F
Nombre IUPAC 3-bromo-5-(trifluorometil)anilina
Peso molecular (g/mol) 240.0205
Formula Weight (peso de la fórmula) 238.9557