Learn More
3-Amino-5-bromobenzotrifluoruro, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11945231 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11945231 5 g 5 g
11955231 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11945231 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 442660050
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 54962-75-3 | C7H5BrF3N | 240.02 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 54962-75-3
Fórmula molecular C7H5BrF3N
Peso molecular (g/mol) 240.02
Clave InChI HJTLKVYOWNTDPF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-amino-5-bromobenzotrifluoride, 3-bromo-5-trifluoromethyl aniline, 3-bromo-5-trifluoromethyl-phenylamine, 3-amino-5-bromo trifluoromethyl benzene, 3-bromo-5-trifluoromethyl benzenamine, 3-bromo-5-aminobenzotrifluoride, 3-amino-5-bromotrifluorotoluene, benzenamine, 3-bromo-5-trifluoromethyl, 3-bromo-5-trifluoromethyl phenylamine
PubChem CID 2735880
Nombre IUPAC 3-bromo-5-(trifluorometil)anilina
SMILES C1=C(C=C(C=C1N)Br)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Amino-5-bromobenzotrifluoride
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.6970g/mL
Punto de ebullición 220.0°C to 223.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Cantidad 5 g
Gravedad específica 1.697
Formula Weight (peso de la fórmula) 240.02
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Amino-5-bromobenzotrifluoride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.