Learn More
3-Amino-5-bromo-2-metoxipiridina, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15400628
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15400628 5 g 5 g
15410628 250 mg 250 miligramos
15490618 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15400628 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H54299.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 884495-39-0 | Molecular Formula: C6H7BrN2O | Molecular Weight: 203.039 g/mol
3-Amino-5-bromo-2-methoxypyridine is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 3-amino-5-bromo-2-metoxipiridina se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 884495-39-0
Fórmula molecular C6H7BrN2O
Peso molecular (g/mol) 203.039
Número MDL MFCD07368887
Clave InChI HJOOFLFWIISCAI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-amino-5-bromo-2-methoxypyridine, 5-bromo-2-methoxy-3-pyridinamine, 3-amino-5-bromopyridin-2-yl methyl ether, 5-bromo-2-methoxy-3-aminopyridine, 5-bromo-2-methoxy-3-cyanopyridine, 5-bromo-2-methyloxy-3-pyridinamine, 3-pyridinamine,5-bromo-2-methoxy, 5-bromo-2-methoxy-pyridin-3-ylamine, pubchem17164, acmc-209qtg
PubChem CID 44754869
Nombre IUPAC 5-bromo-2-metoxipiridin-3-amina
SMILES COC1=NC=C(C=C1N)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Amino-5-bromo-2-methoxypyridine
Punto de fusión 53°C to 55°C
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 203.04
Porcentaje de pureza 96%