Learn More
3-Amino-5-bromo-2-hidroxipiridina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15458028
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15458028 1 g 1 g
15468028 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15458028 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H61479.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 98786-86-8
Fórmula molecular C5H5BrN2O
Peso molecular (g/mol) 189.01
Número MDL MFCD03840438
Clave InChI ULOVLVWNSQNABA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-amino-5-bromopyridin-2-ol, 3-amino-5-bromo-2-hydroxypyridine, 2-hydroxy-3-amino-5-bromopyridine, 3-amino-5-bromopyridin-2 1h-one, 3-amino-5-bromo-2-pyridinol, 3-amino-5-bromo-pyridin-2-ol, 2 1h-pyridinone, 3-amino-5-bromo, pubchem6513, pubchem18742, acmc-20a0ks
PubChem CID 13434515
Nombre IUPAC 3-amino-5-bromo-1H-piridin-2-ona
SMILES NC1=CC(Br)=CNC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Amino-5-bromo-2-hydroxypyridine
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.01
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Sólido