Learn More
3-Amino-5-bromo-1H-indazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15426167
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15426167 1 g 1 g
15436167 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15426167 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H33351.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 61272-71-7 | C7H6BrN3 | 212.05 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 61272-71-7
Fórmula molecular C7H6BrN3
Peso molecular (g/mol) 212.05
Número MDL MFCD03426696
Clave InChI OMPYFDJVSAMSMA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-amino-5-bromo-1h-indazole, 3-amino-5-bromoindazole, 5-bromo-1h-indazol-3-ylamine, 1h-indazol-3-amine, 5-bromo, 5-bromo-1h-indazole-3-ylamine, pubchem18573, 3-amino-5-bromo-indazole, acmc-1b3h9, 5-bromo-1h-indazole-3-amine
PubChem CID 817910
Nombre IUPAC 5-bromo-1H-indazol-3-amina
SMILES NC1=NNC2=CC=C(Br)C=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Amino-5-bromo-1H-indazole
Punto de fusión 171°C to 174°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 212.05
Porcentaje de pureza 97%